주요 문서
ATE514319439
AstaTech, Inc.
1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)INDOLINE-5-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)indoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-7-6-9-8-10(12(16)17)4-5-11(9)15/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
HJBVPXJSMQGQLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83995
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50501
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)