주요 문서
ATE514318914
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 9-CYANO-3-AZASPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.39
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H26N2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-16(9-11-18)6-4-13(12-17)5-7-16/h13H,4-11H2,1-3H3
InChI key
MZPKZVLAVUVOPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83460
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14353
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)