주요 문서
ATE514318153
AstaTech, Inc.
3-METHYL-1-(2-PHENYLETHYL)PIPERIDIN-4-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-12-11-15(10-8-14(12)16)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,12H,7-11H2,1H3
InChI key
FYNKVRCSKRJSSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82695
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)