주요 문서
ATE514318032
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOCYCLOPENTANAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-8-2-1-3-9(8)11-4-6-12-7-5-11/h8-9H,1-7,10H2
InChI key
FBNNRVHRAAGBMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82583
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13467
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)