주요 문서
ATE514317808
AstaTech, Inc.
1-BROMO-4-((3-METHYLBUT-2-EN-1-YL)OXY)BENZENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.13
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
QCGPJGRUUQSVNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82169
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)