주요 문서
ATE514316297
AstaTech, Inc.
1-(2,6-BIS(BENZYLOXY)PHENYL)ETHANONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
332.4
MDL number:
Iupac Name
1-[2,6-bis(benzyloxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C22H20O3/c1-17(23)22-20(24-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(22)25-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI key
ZQJARFAIOBJZSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80856
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11652
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)