주요 문서
ATE514315989
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-METHYLOXIRANE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
benzyl 2-methyloxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(8-14-11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
HILAUPXKBRVORX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80555
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11344
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)