주요 문서
ATE514315963
AstaTech, Inc.
3-ETHYNYL-3-HYDROXY-1-METHYLPYRROLIDIN-2-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
3-ethynyl-3-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-3-7(10)4-5-8(2)6(7)9/h1,10H,4-5H2,2H3
InChI key
RKJOSOCBDGSTIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80514
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)