주요 문서
ATE514315821
AstaTech, Inc.
8-IODOOCT-1-ENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.11
MDL number:
Iupac Name
8-iodooct-1-ene
Inchi Code
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
InChI key
XBRJYHWTXTYAOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80377
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)