주요 문서
ATE514315742
AstaTech, Inc.
6-ETHYNYL-N-METHYLQUINOLIN-2-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
Iupac Name
6-ethynyl-N-methylquinolin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c1-3-9-4-6-11-10(8-9)5-7-12(13-2)14-11/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
InChI key
NHTPYROHUBVINY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80205
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)