주요 문서
ATE514314032
AstaTech, Inc.
4-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.1
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)3-1-2-10-4(11-3)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI key
RYIFBKCEVLTAOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78596
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30411
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)