주요 문서
ATE514311933
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5-FLUORO-1H-INDAZOL-3-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.59
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-6-3(9)1-2-4-5(6)7(10)12-11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI key
NIVIOGYLIZMNSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76507
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51642
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)