주요 문서
ATE514311864
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHYL)THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.09
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(8)15-6(12-3)7(9,10)11/h2H2,1H3
InChI key
IXDBFUPHDUXUPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76441
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51491
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)