주요 문서
ATE514310995
AstaTech, Inc.
[(THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO]-ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
[(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
NXTJGIBOVGESBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75570
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11557
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)