주요 문서
ATE514310637
AstaTech, Inc.
3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)AZETIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.19
MDL number:
Iupac Name
3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)azetidine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-3-1-7(2-4-9)8-5-14-6-8/h1-4,8,14H,5-6H2
InChI key
MCYMKGBNIMSIQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30809
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)