주요 문서
ATE458971050
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLORO-7-(PHENYLSULFONYL)-7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
386.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,4-dichloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H9Cl2N3O4S/c1-23-13(20)10-7-9-11(15)17-14(16)18-12(9)19(10)24(21,22)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
PKHCQAGHQIACFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=70636
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14422
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)