주요 문서
ATE458970398
AstaTech, Inc.
CIS-1-AMINO-3-FLUORO-CYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.12
MDL number:
Iupac Name
(1s,3s)-1-amino-3-fluorocyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8FNO2/c6-3-1-5(7,2-3)4(8)9/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)/t3-,5+
InChI key
NTEDWGYJNHZKQW-YUOXXFAHSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69926
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)