주요 문서
ATE458970115
AstaTech, Inc.
(4R)-6-AZASPIRO[2.5]OCTAN-4-OL HYDROCHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
Iupac Name
(R)-6-azaspiro[2.5]octan-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-5-8-4-3-7(6)1-2-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
BKVWWBSIILYIBZ-RGMNGODLSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69736
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13525
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)