주요 문서
ATE458969508
AstaTech, Inc.
5-CYANOQUINAZOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
Iupac Name
5-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N3/c10-4-7-2-1-3-9-8(7)5-11-6-12-9/h1-3,5-6H
InChI key
OPZNJYOCOUQAQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69152
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12947
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)