주요 문서
ATE458969105
AstaTech, Inc.
4-AMINO-2,3-DIHYDROPYRIDAZINE-3-THIONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.17
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3-pyridazinethiol
Inchi Code
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-7-4(3)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI key
FDCZVJDFLHNMPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=68746
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)