주요 문서
ATE458967932
AstaTech, Inc.
8-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-1-OXA-8-AZASPIRO[4.5]DECANE-2-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
MDL number:
Iupac Name
8-(tert-butoxycarbonyl)-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-13(2,3)20-12(18)15-8-6-14(7-9-15)5-4-10(19-14)11(16)17/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
RGBNXKRQHVDSGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=67611
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P11388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)