주요 문서
ATE458963561
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(2-METHYL-1,8-NAPHTHYRIDIN-3-YL)ACETATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.27
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-3-17-12(16)8-11-7-10-5-4-6-14-13(10)15-9(11)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
NKICWNWVLLRGQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66082
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51072
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)