주요 문서
ATE458962991
AstaTech, Inc.
DIETHYL 3-ETHYLCYCLOBUTANE-1,1-DICARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
Iupac Name
diethyl 3-ethyl-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-4-9-7-12(8-9,10(13)15-5-2)11(14)16-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
NHDOSBGQQMXBQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71878
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20889
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)