주요 문서
ATE458962974
AstaTech, Inc.
N-(2,6-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
N-(2,6-dimethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-7(12)11-10-8(13-2)5-4-6-9(10)14-3/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
JCQNFCOPIXAQMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71861
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20872
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)