주요 문서
ATE458962906
AstaTech, Inc.
1-(PYRIDIN-2-YLCARBONYL)PIPERAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13/h1-4,11H,5-8H2
InChI key
IULDWWUGMGLWOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71805
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20804
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)