주요 문서
ATE458962805
AstaTech, Inc.
2-BROMO-N-(1-HYDROXY-2-METHYLPROPAN-2-YL)BENZAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.14
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,7-14)13-10(15)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,13,15)
InChI key
GYSDELHGKNCJME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71593
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20703
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)