주요 문서
ATE458962741
AstaTech, Inc.
1-BROMO-2-(BUT-3-ENYL)BENZENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.1
MDL number:
bp
236-237 C(Lit)
Iupac Name
1-bromo-2-(3-butenyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(9)11/h2,4-5,7-8H,1,3,6H2
InChI key
YYTVAFQKTIHSHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71634
Boiling point
236-237 C(Lit)
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20639
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)