주요 문서
ATE456786169
AstaTech, Inc.
2-(BIPHENYL-4-YL)ACETYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.69
MDL number:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-ylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
HWTMLSYLXGLSDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65133
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)