주요 문서
ATE456785987
AstaTech, Inc.
4-PROPOXYBENZENE-1,2-DIAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
Iupac Name
4-propoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3
InChI key
UUAOMJOZLSTWIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64951
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)