주요 문서
ATE456785234
AstaTech, Inc.
1-TERT-BUTYL-2-CHLORO-1H-IMIDAZOLE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.63
MDL number:
Iupac Name
1-tert-butyl-2-chloro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H11ClN2/c1-7(2,3)10-5-4-9-6(10)8/h4-5H,1-3H3
InChI key
HGALHYIWAIAMJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64261
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)