주요 문서
ATE456784966
AstaTech, Inc.
METHYL 2,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
mp
118-122 C
Iupac Name
methyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-7(6(2)9-5)8(10)11-3/h4,9H,1-3H3
InChI key
OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63646
Melting Point
118-122 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)