주요 문서
ATE456784663
AstaTech, Inc.
2-MERCAPTOPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.18
MDL number:
Iupac Name
2-thioxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-1-2-7-5(10)3-4/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
JWNJIHLSVXRMII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63681
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77943
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)