주요 문서
ATE448437205
AstaTech, Inc.
OCTA-3,5-DIYNE-1,8-DIOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
3,5-octadiyne-1,8-diol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,5-8H2
InChI key
FGTGRNYBZPTINT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59301
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11906
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)