주요 문서
ATE448436093
AstaTech, Inc.
2,5-DICHLORO-3-FLUOROISONICOTINIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.99
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-2-1-10-5(8)4(9)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI key
XXKZEJNVNFYDAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62396
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=90319
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)