주요 문서
ATE448435452
AstaTech, Inc.
1,5-DIAZOCAN-3-ONE 2HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.1
MDL number:
Iupac Name
1,5-diazocan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c9-6-4-7-2-1-3-8-5-6;;/h7-8H,1-5H2;2*1H
InChI key
CMJNRBOAXVDIQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62062
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77720
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)