주요 문서
ATE448435080
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZINE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-2-15-11(14)9-10(13)12-7-5-3-4-6-8(7)16-9/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
BWBYABMNPWWVQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61698
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77346
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)