주요 문서
ATE448434828
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-CHLOROPICOLINIC ACID METHYL ESTER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.6
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-chloropicolinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)6-5(8)4(9)2-3-10-6/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
OEYBXFXRHKGKML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61443
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)