Iupac Name
2-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8N2O5/c16-11-7-3-1-2-4-8(7)12(17)15(11)5-10-14-9(6-20-10)13(18)19/h1-4,6H,5H2,(H,18,19)
InChI key
LIRMFTICAFPKPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57912
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73785
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.