주요 문서
ATE448431350
AstaTech, Inc.
(2S)-2-AMINO-N-(2,2-DIETHOXYETHYL)-N-(2-PHENYLETHYL)-PROPANAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.42
MDL number:
Iupac Name
(S)-2-amino-N-(2,2-diethoxyethyl)-N-phenethylpropanamide
Inchi Code
1S/C17H28N2O3/c1-4-21-16(22-5-2)13-19(17(20)14(3)18)12-11-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,14,16H,4-5,11-13,18H2,1-3H3/t14-/m0/s1
InChI key
SSTLXIDUXDAKOD-AWEZNQCLSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57829
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73747
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)