주요 문서
ATE448431092
AstaTech, Inc.
3-BROMOPYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-5-3-1-2-4-11(5)10-7(6)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
NGRRVZUNAISFSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57591
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)