주요 문서
ATE443547911
AstaTech, Inc.
CIS-(2-METHYLTETRAHYDROFURAN-3-YL)METHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
Iupac Name
((2R,3S)-2-methyltetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI key
AIXNAFSAZMLNHH-RITPCOANSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56117
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)