주요 문서
ATE443547835
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-5-METHYLAZEPANE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.64
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluoro-5-methylazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-6-2-4-10-5-3-7(6,8)9;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
OUDRDAHGUYXQEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56035
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73011
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)