주요 문서
ATE443547712
AstaTech, Inc.
2-(2-BROMO-ETHYL)-[1,2]OXAZINANE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.07
MDL number:
Iupac Name
2-(2-bromoethyl)-1,2-oxazinane
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-3-5-8-4-1-2-6-9-8/h1-6H2
InChI key
QYPLFXUCNLVTLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55924
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72888
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)