주요 문서
ATE443547545
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-CYANO-NICOTINIC ACID ETHYL ESTER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-cyanonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-2-14-9(13)7-3-6(4-11)8(10)12-5-7/h3,5H,2H2,1H3
InChI key
NLVAXXCWCXUUDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55739
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72721
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)