주요 문서
ATE443547188
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-AMINO-4,4-DIETHOXYPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.39
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-4,4-diethoxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H28N2O4/c1-6-18-14(19-7-2)8-9-16(10-11(14)15)12(17)20-13(3,4)5/h11H,6-10,15H2,1-5H3
InChI key
DXICWTCECGHECU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55315
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72383
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)