주요 문서
ATE443546232
AstaTech, Inc.
(3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)METHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.67
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-1-benzothien-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7ClOS/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(9)5-11/h1-4,11H,5H2
InChI key
CPGKUHFGNJQXKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54408
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71427
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)