주요 문서
ATE443544095
AstaTech, Inc.
2,2-DIOXIDE-1,2,3-OXATHIAZOLIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.13
MDL number:
Iupac Name
1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C2H5NO3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h3H,1-2H2
InChI key
MBACRDZWRXWNMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53248
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38526
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)