주요 문서
ATE429356477
AstaTech, Inc.
5-AMINOPYRIMIDIN-4-OL HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.56
MDL number:
Iupac Name
5-amino-4(3H)-pyrimidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-6-2-7-4(3)8;/h1-2H,5H2,(H,6,7,8);1H
InChI key
QNHQWEPCQNAAPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37240
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD7399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)