주요 문서
ATE429354523
AstaTech, Inc.
2,5-DICHLOROPHENETHYLAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.07
MDL number:
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
InChI key
KSKAHYBZLQUACF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44783
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CK2437
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)