주요 문서
ATE429354140
AstaTech, Inc.
1-(6-METHOXYPYRIDIN-2-YL)HYDRAZINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.62
MDL number:
Iupac Name
2-hydrazinyl-6-methoxypyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c1-10-6-4-2-3-5(8-6)9-7;/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
MYFGMZUAFROVQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=11200
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL010275
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)